2-(N-Anilino)pyrimidine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
N-Phenylpyrimidin-2-amine
OR960387-1G
OR960387-5G
APOSOR960387-1GEA
98.6
EUR
APOSOR960387-1G
APOSOR960387-5G
2-(N-Anilino)pyrimidine 97%
2-(N-Anilino)pyrimidine
Formula:
C₁₀H₉N₃ MW: 171,2 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01646270 Núm. CAS: 57356-49-7 |