7-Bromo-4-chlorothieno[3,2-d]pyrimidine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR960451-5G
APOSOR960451-5GEA 68.3 EUR
APOSOR960451-5G
7-Bromo-4-chlorothieno[3,2-d]pyrimidine 97%
7-Bromo-4-chlorothieno[3,2-d]pyrimidine
Formula: C₆H₂BrClN₂S
MW: 249,5200 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08273917
Núm. CAS: 31169-27-4