5-Bromo-1,3-dimethyl-1H-pyrazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR960453-1G OR960453-250MG
APOSOR960453-1GEA 75.4 EUR
APOSOR960453-1G APOSOR960453-250MG
5-Bromo-1,3-dimethyl-1H-pyrazole 95%
5-Bromo-1,3-dimethyl-1H-pyrazole
Formula: C₅H₇BrN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08448181
Núm. CAS: 5744-70-7