2-(tert-Butyldimethylsilyl)thiazole 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR960458-5G
APOSOR960458-5GEA 71.2 EUR
APOSOR960458-5G
2-(tert-Butyldimethylsilyl)thiazole 97%
2-(tert-Butyldimethylsilyl)thiazole
Formula: C₉H₁₇NSSi
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10699169
Núm. CAS: 137382-38-8