5-Ethoxy-2-pyridine carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5-Ethoxypicolinic acid
OR960468-1G OR960468-250MG
APOSOR960468-1GEA 159 EUR
APOSOR960468-1G APOSOR960468-250MG
5-Ethoxy-2-pyridine carboxylic acid 95%
5-Ethoxy-2-pyridine carboxylic acid
Formula: C₈H₉NO₃
MW: 167,17 g/mol
Número MDL: MFCD13562922
Núm. CAS: 98353-08-3