2-Bromo-1,1-dimethoxypropane 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR960515-25G
APOSOR960515-25GEA 163 EUR
APOSOR960515-25G
2-Bromo-1,1-dimethoxypropane 95%
2-Bromo-1,1-dimethoxypropane
Formula: C₅H₁₁BrO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11505877
Núm. CAS: 33170-72-8