N-Benzyloxycarbonyl-L-norleucin 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: N-Cbz-L-norleucine, Z-Nle-OH
OR960529-1G OR960529-25G OR960529-5G
APOSOR960529-1GEA 95.7 EUR
APOSOR960529-1G APOSOR960529-25G APOSOR960529-5G
N-Benzyloxycarbonyl-L-norleucin 97%
N-Benzyloxycarbonyl-L-norleucin
Formula: C₁₄H₁₉NO₄
MW: 265.309 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00063170
Núm. CAS: 39608-30-5