4-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR960576-1G OR960576-250MG
APOSOR960576-1GEA 342 EUR
APOSOR960576-1G APOSOR960576-250MG
4-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine 98%
4-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Formula: C₆H₄BrN₃
MW: 198,0201 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10699404
Núm. CAS: 856859-49-9