Boc-N-methyl-D-leucine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Boc-N-Me-D-Leu-OH, Boc-D-N-Me-Leu-OH, (R)-2-((tert-Butoxycarbonyl)(methyl)amino)-4-methylpentanoic acid
OR960580-25G OR960580-5G
APOSOR960580-25GEA 139 EUR
APOSOR960580-25G APOSOR960580-5G
Boc-N-methyl-D-leucine 97%
Boc-N-methyl-D-leucine
Formula: C₁₂H₂₃NO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00076953
Núm. CAS: 89536-84-5