Ácido 4-isopropoxibenzoico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9606-100G OR9606-25G OR9606-5G
APOSOR9606-100GEA 183 EUR
APOSOR9606-100G APOSOR9606-25G APOSOR9606-5G
Ácido 4-isopropoxibenzoico
Ácido 4-isopropoxibenzoico
Formula: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,2 g/mol
Pto. de fusión: 163…167 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00044318
Núm. CAS: 13205-46-4
EINECS: 236-169-4