Fmoc-D-tyrosine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Fmoc-D-Tyr-OH, N-Fmoc-D-tyrosine
OR960611-25G
APOSOR960611-25GEA 237 EUR
APOSOR960611-25G
Fmoc-D-tyrosine 97%
Fmoc-D-tyrosine
Formula: C₂₄H₂₁NO₅
MW: 403,434 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00171384
Núm. CAS: 112883-29-1