4-Chloro-2-(tributylstannyl)pyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR960624-1G OR960624-250MG
APOSOR960624-1GEA 397 EUR
APOSOR960624-1G APOSOR960624-250MG
4-Chloro-2-(tributylstannyl)pyridine 97%
4-Chloro-2-(tributylstannyl)pyridine
Formula: C₁₇H₃₀ClNSn
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09870067
Núm. CAS: 1204580-71-1
UN: 2788
ADR: 6.1,III