2-Chloro-1-(tert-butyl)-1H-imidazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR960625-1G OR960625-250MG
APOSOR960625-1GEA 719 EUR
APOSOR960625-1G APOSOR960625-250MG
2-Chloro-1-(tert-butyl)-1H-imidazole 95%
2-Chloro-1-(tert-butyl)-1H-imidazole
Formula: C₇H₁₁ClN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10699140
Núm. CAS: 1053655-54-1