2-Chloro-4-(tributylstannyl)pyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR960627-1G OR960627-5G
APOSOR960627-1GEA 171 EUR
APOSOR960627-1G APOSOR960627-5G
2-Chloro-4-(tributylstannyl)pyridine 97%
2-Chloro-4-(tributylstannyl)pyridine
Formula: C₁₇H₃₀ClNSn
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10699154
Núm. CAS: 1204580-73-3
UN: 2788
ADR: 6.1,II