N-Fmoc-D-glutamic acid 5-tert-butyl ester 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR960642-25G OR960642-100G
APOSOR960642-25GEA 59.6 EUR
APOSOR960642-25G APOSOR960642-100G
N-Fmoc-D-glutamic acid 5-tert-butyl ester 97%
N-Fmoc-D-glutamic acid 5-tert-butyl ester
Formula: C₂₄H₂₇NO₆
Pto. de fusión: 83…96 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00077055
Núm. CAS: 104091-08-9