Ácido (R)-(-)-α-metoxifenilacetico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR960661-100G OR960661-25G
APOSOR960661-100GEA 322 EUR
APOSOR960661-100G APOSOR960661-25G
Ácido (R)-(-)-α-metoxifenilacetico 98%
Ácido (R)-(-)-α-metoxifenilacetico
Formula: C₉H₁₀O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004250
Núm. CAS: 3966-32-3