2-Chloro-3-isothiocyanatopropene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR960670-1G OR960670-5G
APOSOR960670-1GEA 150 EUR
APOSOR960670-1G APOSOR960670-5G
2-Chloro-3-isothiocyanatopropene 95%
2-Chloro-3-isothiocyanatopropene
Formula: C₄H₄ClNS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01716868
Núm. CAS: 14214-31-4