7-Chlorothieno[3,2-b]pyridine-6-carbonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR960674-1G
OR960674-250MG
APOSOR960674-1GEA
503
EUR
APOSOR960674-1G
APOSOR960674-250MG
7-Chlorothieno[3,2-b]pyridine-6-carbonitrile 98%
7-Chlorothieno[3,2-b]pyridine-6-carbonitrile
Formula:
C₈H₃ClN₂S Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08234992 Núm. CAS: 700844-09-3 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...