Fmoc-Dap-OH 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR960676-1G OR960676-5G
APOSOR960676-1GEA 0 EUR
APOSOR960676-1G APOSOR960676-5G
Fmoc-Dap-OH 97%
Fmoc-Dap-OH
Formula: C₁₈H₁₈N₂O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00237019
Núm. CAS: 181954-34-7