Cyclopentylmethanamine hydrochloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR960681-1G OR960681-250MG OR960681-5G
APOSOR960681-1GEA 270 EUR
APOSOR960681-1G APOSOR960681-250MG APOSOR960681-5G
Cyclopentylmethanamine hydrochloride 98%
Cyclopentylmethanamine hydrochloride
Formula: C₆H₁₄ClN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07403659
Núm. CAS: 58714-85-5