6-Chloropyrido[3,2-b]pyrazine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR960682-1G OR960682-250MG
APOSOR960682-1GEA 371 EUR
APOSOR960682-1G APOSOR960682-250MG
6-Chloropyrido[3,2-b]pyrazine 98%
6-Chloropyrido[3,2-b]pyrazine
Formula: C₇H₄ClN₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11518952
Núm. CAS: 68236-03-3