6-Chloro-3-methylimidazo[1,2-b]pyridazine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR960690-1G OR960690-250MG OR960690-5G
APOSOR960690-1GEA 197 EUR
APOSOR960690-1G APOSOR960690-250MG APOSOR960690-5G
6-Chloro-3-methylimidazo[1,2-b]pyridazine 97%
6-Chloro-3-methylimidazo[1,2-b]pyridazine
Formula: C₇H₆ClN₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09991804
Núm. CAS: 137384-48-6