S-(2-Chloroallyl)thioacetate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ethanethioic acid s-(2-chloro-2-propen-1-yl)ester
OR960695-1G OR960695-5G
APOSOR960695-1GEA 219 EUR
APOSOR960695-1G APOSOR960695-5G
S-(2-Chloroallyl)thioacetate 95%
S-(2-Chloroallyl)thioacetate
Formula: C₅H₇ClOS
MW: 150,63 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18839251
Núm. CAS: 24891-77-8