Fmoc-N-Me-Phe-OH 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR960697-1G
OR960697-25G
OR960697-5G
APOSOR960697-1GEA
50.9
EUR
APOSOR960697-1G
APOSOR960697-25G
APOSOR960697-5G
Fmoc-N-Me-Phe-OH 97%
Fmoc-N-Me-Phe-OH
Formula:
C₂₅H₂₃NO₄ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00151938 Núm. CAS: 77128-73-5 |