1-Benzyl-3,5-dibromo-1H-1,2,4-triazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9607-1G OR9607-5G
APOSOR9607-1GEA 55.1 EUR
APOSOR9607-1G APOSOR9607-5G
1-Benzyl-3,5-dibromo-1H-1,2,4-triazole 95%
1-Benzyl-3,5-dibromo-1H-1,2,4-triazole
Formula: C₉H₇Br₂N₃
Pto. de fusión: 65…67 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01568839
Núm. CAS: 106724-85-0
UN: 1325
ADR: 4.1,III