5,6-Dimethyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR960712-1G OR960712-250MG
APOSOR960712-1GEA 139 EUR
APOSOR960712-1G APOSOR960712-250MG
5,6-Dimethyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile 95%
5,6-Dimethyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile
Formula: C₈H₈N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03004855
Núm. CAS: 72716-80-4