2,3-Dihydrobenzo[1,4]dioxine-5-carbonyl chloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxine-5-carbonyl chloride
OR960716-1G OR960716-250MG
APOSOR960716-1GEA 288 EUR
APOSOR960716-1G APOSOR960716-250MG
2,3-Dihydrobenzo[1,4]dioxine-5-carbonyl chloride 95%
2,3-Dihydrobenzo[1,4]dioxine-5-carbonyl chloride
Formula: C₉H₇ClO₃
MW: 198,61 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04972616
Núm. CAS: 38871-41-9