D(-)-Ácido láctico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (R)-(-)-Ácido 2-hidroxipropionico, (R)-(-)-Ácido láctico
OR960721-250G OR960721-50G OR960721-100G OR960721-500G
APOSOR960721-250GEA 0 EUR
APOSOR960721-250G APOSOR960721-50G APOSOR960721-100G APOSOR960721-500G
D(-)-Ácido láctico
D(-)-Ácido láctico
Formula: C₃H₆O₃
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00068311
Núm. CAS: 10326-41-7