2-Dimethylaminomethylenecyclohexane-1,3-dione 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR960744-1G
OR960744-250MG
APOSOR960744-1GEA
95.7
EUR
APOSOR960744-1G
APOSOR960744-250MG
2-Dimethylaminomethylenecyclohexane-1,3-dione 95%
2-Dimethylaminomethylenecyclohexane-1,3-dione
Formula:
C₉H₁₃NO₂ MW: 167,21 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00172118 Núm. CAS: 85302-07-4 |