2-Amino-3-(4-methoxyphenyl)propanoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: H-DL-Tyr(Me)-OH
OR960745-1G OR960745-25G OR960745-5G
APOSOR960745-1GEA 116 EUR
APOSOR960745-1G APOSOR960745-25G APOSOR960745-5G
2-Amino-3-(4-methoxyphenyl)propanoic acid 97%
2-Amino-3-(4-methoxyphenyl)propanoic acid
Formula: C₁₀H₁₃NO₃
MW: 195,218 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00063071
Núm. CAS: 7635-29-2