α,α-Dimethyl-2-thiazolemethanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR960766-1G OR960766-250MG
APOSOR960766-1GEA 364 EUR
APOSOR960766-1G APOSOR960766-250MG
α,α-Dimethyl-2-thiazolemethanol 95%
alpha,alpha-Dimethyl-2-thiazolemethanol
Formula: C₆H₉NOS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03211903
Núm. CAS: 16077-78-4