Boc-ARG(PMC)-OH 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR960778-1G OR960778-5G
APOSOR960778-1GEA 176 EUR
APOSOR960778-1G APOSOR960778-5G
Boc-ARG(PMC)-OH 99%
Boc-ARG(PMC)-OH
Formula: C₂₅H₄₀N₄O₇S
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00236823
Núm. CAS: 200125-12-8