Boc-D-Cha-OH 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Boc-β-cyclohexyl-D-Ala-OH
OR960780-25G
APOSOR960780-25GEA 101 EUR
APOSOR960780-25G
Boc-D-Cha-OH 97%
Boc-D-Cha-OH
Formula: C₁₄H₂₅NO₄
MW: 271,357 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00133627
Núm. CAS: 127095-92-5