Boc-D-Chg-OH 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Boc-D-Chg-OH, N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-2-cyclohexylglycine, N-Boc-2-cyclohexyl-D-glycine, Boc-cyclohexyl-D-Gly-OH, (R)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-2-cyclohexylacetic acid, BOC-D-α-cyclohexylglycine, N-Boc-D-2-cyclohexylglycine
OR960787-1G OR960787-25G OR960787-5G
APOSOR960787-1GEA 52.2 EUR
APOSOR960787-1G APOSOR960787-25G APOSOR960787-5G
Boc-D-Chg-OH 97%
Boc-D-Chg-OH
Formula: C₁₃H₂₃NO₄
MW: 257.33 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00133629
Núm. CAS: 70491-05-3