3,5-Dibromo-1H-1,2,4-triazole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9608-25G OR9608-5G
APOSOR9608-25GEA 46.4 EUR
APOSOR9608-25G APOSOR9608-5G
3,5-Dibromo-1H-1,2,4-triazole 98%
3,5-Dibromo-1H-1,2,4-triazole
Formula: C₂HBr₂N₃
Pto. de fusión: 201 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00487260
Núm. CAS: 7411-23-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III