6-Ethoxyimidazo[1,2-b]pyridazine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR960828-1G OR960828-250MG
APOSOR960828-1GEA 364 EUR
APOSOR960828-1G APOSOR960828-250MG
6-Ethoxyimidazo[1,2-b]pyridazine 95%
6-Ethoxyimidazo[1,2-b]pyridazine
Formula: C₈H₉N₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18782899
Núm. CAS: 57470-53-8