2'-Deoxyguanosine monohydrate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Amino-9-((2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-1,9-dihydro-6H-purin-6-one hydrate
OR960833-100G OR960833-25G OR960833-5G
APOSOR960833-100GEA 475 EUR
APOSOR960833-100G APOSOR960833-25G APOSOR960833-5G
2'-Deoxyguanosine monohydrate 98%
2'-Deoxyguanosine monohydrate
Formula: C₁₀H₁₃N₅O₄·H₂O
MW: 285,26 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150760
Núm. CAS: 312693-72-4