D-Alanine ethyl ester hydrochloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: H-D-Ala-OEt·HCl, H-D-Ala-OEt hydrochloride
OR960847-100G OR960847-1KG OR960847-500G
APOSOR960847-100GEA 91.5 EUR
APOSOR960847-100G APOSOR960847-1KG APOSOR960847-500G
D-Alanine ethyl ester hydrochloride 98%
D-Alanine ethyl ester hydrochloride
Formula: C₅H₁₂ClNO₂
MW: 153.61 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00190725
Núm. CAS: 6331-09-5