4-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Formyl-4-methylindole
OR960850-1G OR960850-5G
APOSOR960850-1GEA 78.3 EUR
APOSOR960850-1G APOSOR960850-5G
4-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
4-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Formula: C₁₀H₉NO
MW: 159,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00049345
Núm. CAS: 4771-48-6