4-(Hydroxymethyl)-2-isopropylthiazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (2-Isopropylthiazol-4-yl)methanol
OR960873-1G
APOSOR960873-1GEA 120 EUR
APOSOR960873-1G
4-(Hydroxymethyl)-2-isopropylthiazole 95%
4-(Hydroxymethyl)-2-isopropylthiazole
Formula: C₇H₁₁NOS
MW: 157,24 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09870064
Núm. CAS: 133047-45-7