Fmoc-D-Glu-OtBu 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR960891-25G OR960891-100G
APOSOR960891-25GEA 136 EUR
APOSOR960891-25G APOSOR960891-100G
Fmoc-D-Glu-OtBu 98%
Fmoc-D-Glu-OtBu
Formula: C₂₄H₂₇NO₆
MW: 425.481 g/mol
Pto. de fusión: 100…120 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00077054
Núm. CAS: 109745-15-5