Isochroman-4-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR960895-1G
OR960895-250MG
APOSOR960895-1GEA
184
EUR
APOSOR960895-1G
APOSOR960895-250MG
Isochroman-4-one 95%
Isochroman-4-one
Formula:
C₉H₈O₂ MW: 148,1586 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09744058 Núm. CAS: 20924-56-5 |