Imidazo[1,2-b]pyridazin-6-ol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 6-Hydroxyimidazo[1,2-b]pyridazine
OR960896-5G
APOSOR960896-5GEA 69.6 EUR
APOSOR960896-5G
Imidazo[1,2-b]pyridazin-6-ol 95%
Imidazo[1,2-b]pyridazin-6-ol
Formula: C₆H₅N₃O
MW: 135,1200 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11040161
Núm. CAS: 57470-54-9