Methyl-2-methylthiazole-4-carboxylate 98%

Proveedor: Apollo Scientific

Sinónimos: Methyl 2-methylthiazole-4-carboxylate

OR960918-5G
APOSOR960918-5GEA 82.8 EUR
APOSOR960918-5G
Methyl-2-methylthiazole-4-carboxylate 98%
Methyl-2-methylthiazole-4-carboxylate
Formula: C₆H₇NO₂S
MW: 157,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09870034
Núm. CAS: 6436-60-8

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR