2-(4-Methylthiazol-5-yl)ethylamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR960927-1G OR960927-5G
APOSOR960927-1GEA 203 EUR
APOSOR960927-1G APOSOR960927-5G
2-(4-Methylthiazol-5-yl)ethylamine 97%
2-(4-Methylthiazol-5-yl)ethylamine
Formula: C₆H₁₀N₂S
MW: 142.22 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08060722
Núm. CAS: 58981-35-4