Methyl-7-azaindole-2-carboxylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR960932-10G OR960932-5G
APOSOR960932-10GEA 230 EUR
APOSOR960932-10G APOSOR960932-5G
Methyl-7-azaindole-2-carboxylate 98%
Methyl-7-azaindole-2-carboxylate
Formula: C₉H₈N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08752938
Núm. CAS: 394223-02-0