Methyl-5-methylthiazole-4-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR960944-1G OR960944-250MG
APOSOR960944-1GEA 719 EUR
APOSOR960944-1G APOSOR960944-250MG
Methyl-5-methylthiazole-4-carboxylate 95%
Methyl-5-methylthiazole-4-carboxylate
Formula: C₆H₇NO₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11109386
Núm. CAS: 68751-05-3