Boc-Cha-OH 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR960946-1G OR960946-25G OR960946-5G
APOSOR960946-1GEA 0 EUR
APOSOR960946-1G APOSOR960946-25G APOSOR960946-5G
Boc-Cha-OH 97%
Boc-Cha-OH
Formula: C₁₄H₂₅NO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00076896
Núm. CAS: 37736-82-6