(S)-Methyl-2-aminohexanoate hydrochloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: H-Nle-OMe·HCl, (S)-Methyl 2-aminohexanoate hydrochloride, L-Norleucine methyl ester hydrochloride
OR960947-100G OR960947-25G OR960947-5G
APOSOR960947-100GEA 403 EUR
APOSOR960947-100G APOSOR960947-25G APOSOR960947-5G
(S)-Methyl-2-aminohexanoate hydrochloride 98%
(S)-Methyl-2-aminohexanoate hydrochloride
Formula: C₇H₁₆ClNO₂
MW: 181.66 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00077151
Núm. CAS: 3844-54-0