N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-3-cyclohexyl-L-alanine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Fmoc-Cha-OH, N-Fmoc-3-cyclohexyl-L-alanine
OR960948-25G
APOSOR960948-25GEA 72.5 EUR
APOSOR960948-25G
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-3-cyclohexyl-L-alanine 97%
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-3-cyclohexyl-L-alanine
Formula: C₂₄H₂₇NO₄
MW: 393,48 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00065614
Núm. CAS: 135673-97-1